Learn More
TEMPO, free radical, 98+%
Codice prodotto. 11450683
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11450683
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12733.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2564-83-2 | C9H18NO | 156.25 g/mol
TEMPO is used as a catalyst in organic synthesis and for the oxidation of primary alcohols to aldehydes. It finds use in the chemical industry for conversion of bisnoralcohol (a steroid) to bisnoraldehyde. It acts as a free radical scavenger, as a mediator in controlled radical polymerization and as a structural probe in electron spin resonance spectroscopy. Further, it is involved in the preparation of (S)-(+)-2-methylbutanal from (S)-(-)-2-methyl-1-butanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
TEMPO is used as a catalyst in organic synthesis and for the oxidation of primary alcohols to aldehydes. It finds use in the chemical industry for conversion of bisnoralcohol (a steroid) to bisnoraldehyde. It acts as a free radical scavenger, as a mediator in controlled radical polymerization and as a structural probe in electron spin resonance spectroscopy. Further, it is involved in the preparation of (S)-(+)-2-methylbutanal from (S)-(-)-2-methyl-1-butanol.
Solubility
Soluble in all organic solvents. Insoluble in water.
Notes
Store in a cool place. Incompatible withstrong oxidizing agents and strong acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2564-83-2
Formula molecolare C9H18NO
Molecular Weight (g/mol) 156.25
Numero MDL MFCD00009599
InChI Key QYTDEUPAUMOIOP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinyloxy, free radical
IUPAC Name (2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl)oxidanyl
SMILES CC1(C)CCCC(C)(C)N1[O]
Specifica
Materiale o nome chimico TEMPO
Nota nome free radical
Punto di fusione 31°C to 40°C
Punti di ebollizione 193°C (decomposition)
Punto d'infiammabilità 67°C (152°F)
Quantità 25 g
Numero UN UN3263
Beilstein 1422418
Indice di Merck 14,9140
Informazioni di solubilità Soluble in all organic solvents. Insoluble in water.
Peso formulazione 156.25
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • TEMPO, free radical
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy