missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenofovir alafenamide hemifumarate, MedChemExpress

Codice prodotto. 16406686
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16406686

Marca: Medchem Express HY15232B

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Tenofovir alafenamide hemifumarate (GS-7340 hemifumarate) is an investigational oral prodrug of Tenofovir. Tenofovir is a HIV-1 nucleotide reverse transcriptase inhibitor.

Tenofovir alafenamide hemifumarate (GS-7340 hemifumarate) is an investigational oral prodrug of Tenofovir. Tenofovir is a HIV-1 nucleotide reverse transcriptase inhibitor.

Specifica

Materiale o nome chimico Tenofovir alafenamide hemifumarate
CAS 1392275-56-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H29N6O5P.1/2 C4H4O4
Quantità 100 mg
Sinonimo GS-7340 hemifumarate
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (93.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (37.42 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(O)/C=C/C(O)=O.NC1=NC=NC2=C1N=CN2C[C@@H](C)OC[P@](OC3=CC=CC=C3)(N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)=O.[0.5]
Molecular Weight (g/mol) 534.5
Peso formulazione 534.5
Percent Purity 99.29%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato