missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenofovir alafenamide hemifumarate, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Descrizione
Tenofovir alafenamide hemifumarate (GS-7340 hemifumarate) is an investigational oral prodrug of Tenofovir. Tenofovir is a HIV-1 nucleotide reverse transcriptase inhibitor.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tenofovir alafenamide hemifumarate |
| CAS | 1392275-56-7 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C21H29N6O5P.1/2 C4H4O4 |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | GS-7340 hemifumarate |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (93.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (37.42 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C(O)/C=C/C(O)=O.NC1=NC=NC2=C1N=CN2C[C@@H](C)OC[P@](OC3=CC=CC=C3)(N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)=O.[0.5] |
| Molecular Weight (g/mol) | 534.5 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto