missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenofovir Disoproxil fumarate, MedChemExpress

Codice prodotto. 16471706
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
500mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16471706

Marca: Medchem Express HY13782

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Tenofovir Disoproxil fumarate is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor used to treat HIV and chronic Hepatitis B.

Tenofovir Disoproxil fumarate is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor used to treat HIV and chronic Hepatitis B.

Specifica

Materiale o nome chimico Tenofovir Disoproxil fumarate
Forma fisica Solid
CAS 202138-50-9
Colore White
Quantità 500 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H34N5O14P
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Sinonimo Tenofovir DFBis(POC)-PMPA fumarateGS 4331 fumarate
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (78.68 mM) ∣H2O : 16.67 mg/mL (26.23 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(OC(C)C)OCOP(OCOC(OC(C)C)=O)(CO[C@H](C)CN1C=NC2=C(N)N=CN=C12)=O.O=C(O)/C=C/C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 635.51
Peso formulazione 635.51
Percent Purity 98.76%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato