missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenofovir Disoproxil, MedChemExpress

Codice prodotto. 16481706
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16481706

Marca: Medchem Express HY13782A

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Tenofovir Disoproxil (Bis(POC)-PMPA) is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor to treat HIV and chronic Hepatitis B.

Tenofovir Disoproxil (Bis(POC)-PMPA) is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor to treat HIV and chronic Hepatitis B.

Specifica

Materiale o nome chimico Tenofovir Disoproxil
Forma fisica Solid
CAS 201341-05-1
Colore White
Quantità 500 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H30N5O10P
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Sinonimo Bis(POC)-PMPA GS 4331
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 38 mg/mL (73.16 mM)
SMILES O=C(OC(C)C)OCOP(OCOC(OC(C)C)=O)(CO[C@H](C)CN1C=NC2=C(N)N=CN=C12)=O
Molecular Weight (g/mol) 519.44
Peso formulazione 519.44
Percent Purity 99.84%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato