Learn More
Tenovin-3, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200096626
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
25mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16490198
Marca: Medchem Express HY19339
MedChemExpress Tenovin-3 is a p53 activator.
Tenovin-3 is a p53 activator.
Specifica
Materiale o nome chimico Tenovin-3
Forma fisica Solid
CAS 1011301-27-1
Colore White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H21N3OS
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 31 mg/mL (94.67 mM)
SMILES O=C(NC(NC1=CC=C(N)C=C1)=S)C2=CC=C(C(C)(C)C)C=C2
Molecular Weight (g/mol) 327.44
Peso formulazione 327.44
Percent Purity 99.86%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.