Learn More
Novus Biologicals™ TENR 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
Specifica
Specifica
| Quantità | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Research Category | Cell Biology, Stem Cells |
| Bersaglio | TENR |
| Sinonimo | adenosine deaminase domain containing 1 (testis-specific), adenosine deaminase domain-containing protein 1, FLJ32741, TENR, Testis nuclear RNA-binding protein |
| Simbolo del gene | ADAD1 |