Learn More
Terbium(III) bromide hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Codice prodotto. 11362268
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11362268
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013173.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD00049571
Specifica
Materiale o nome chimico Terbium(III) bromide hydrate
Punto di fusione 170°C (decomposition)
Forma fisica Crystalline
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (REO)
Peso formulazione 398.65 (Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grado Reacton