Learn More
Terbium(III) bromide, ultra dry, 99.99% (REO)
Codice prodotto. 11368208
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11368208
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039425.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14456-47-4 | Br3Tb | 398.637 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14456-47-4
Formula molecolare Br3Tb
Molecular Weight (g/mol) 398.637
Numero MDL MFCD00049571
InChI Key AZNZWHYYEIQIOC-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo terbium iii bromide, terbium tribromide, terbium 3+ tribromide, terbium iii ; bromide, acmc-1btzk, terbium 3+ ion tribromide, terbium bromide
PubChem CID 84452
IUPAC Name terbium(3+);tribromide
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Tb+3]
Specifica
Punti di ebollizione 1490°C
Materiale o nome chimico Terbium(III) bromide
Punto di fusione 827°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (REO)
Peso formulazione 398.65
Percent Purity 99.99%
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic