Learn More
Terbium(III) carbonate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-7049526
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11382548
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014599.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 100587-96-0 | C3O9Tb2 | 497.88 g/mol
Used as catalyst and in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100587-96-0
Formula molecolare C3O9Tb2
Molecular Weight (g/mol) 497.88
Numero MDL MFCD00149234
InChI Key LMEHHJBYKPTNLM-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo terbium iii carbonate hydrate, acmc-20ajlq, terbium iii carbonate hydrate, reacton, terbium 3+ carbonate-water 2/3/1, carbonic acid,terbium 3+ salt 3:2 , hydrate 9ci
PubChem CID 57346090
SMILES [Tb+3].[Tb+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Terbium(III) carbonate hydrate
Forma fisica Crystalline
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (REO)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
IUPAC Name diterbium(3+) tricarbonate
Peso formulazione 490.91 (Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Grado Reacton
Sensibilità Hygroscopic