Learn More
Terbium(III) chloride, anhydrous, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-7051631
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11398818
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041678.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10042-88-3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10042-88-3
Formula molecolare Cl3Tb
Molecular Weight (g/mol) 265.28
Numero MDL MFCD00011258
InChI Key GFISHBQNVWAVFU-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name trichloroterbium
SMILES Cl[Tb](Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Terbium(III) chloride
Punto di fusione 588°C
Nota nome Anhydrous
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (REO)
Indice di Merck 14,9157
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 265.29
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic