Learn More
Terbium(III) chloride hexahydrate, 99.9%, (trace metal basis)
Codice prodotto. p-3756717 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10256540
Marca: Thermo Scientific Acros 199610050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13798-24-8 | Cl3H12O6Tb | 373.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13798-24-8
Formula molecolare Cl3H12O6Tb
Molecular Weight (g/mol) 373.37
Numero MDL MFCD00149870
InChI Key ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name terbium(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tb+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Terbium(III) chloride hexahydrate
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.90%
Formula lineare TbCl3·6H2O
Indice di Merck 14, 9157
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: readily soluble in alcohol
Peso formulazione 373.38
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce