Learn More
Terbium(III) iodide, ultra dry, 99.99% (REO)
Codice prodotto. p-7049276
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11306938
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013672.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13813-40-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13813-40-6
Numero MDL MFCD00049573
Specifica
Materiale o nome chimico Terbium(III) iodide
Punto di fusione 946°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Flakes
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (REO)
Peso formulazione 539.64
Percent Purity 99.99%
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic