Learn More
Terbium(III) oxalate decahydrate, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7049525
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
Codice prodotto. 11372548
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014597.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51373-66-1
Formula molecolare C6O12Tb2
Molecular Weight (g/mol) 581.905
Numero MDL MFCD00748140
InChI Key JZNKXIAEFQDQDF-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo terbium iii oxalate, diterbium trioxalate, edioic acid, terbium 3 salt 3:2, oxalate; terbium 3+, ethanedioic acid, terbium 3+ salt 3:2, acmc-1cs38, terbium, mu-ethanedioato 2--kappao1,kappao2':kappao1',kappao2 bis ethanedioato 2--kappao1,kappao2 di
PubChem CID 164770
IUPAC Name oxalate;terbium(3+)
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Tb+3].[Tb+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Terbium(III) oxalate decahydrate
Forma fisica Crystalline
Quantità 2 g
Note percentuale saggio (REO)
Formula lineare Tb2(C2O4)3·10H2O
Numero UN UN3288
Peso formulazione 762.06 (581.91 Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Grado Reacton