Learn More
Terbium(III) perchlorate, 50% w/w aq. soln., Reagent Grade, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
In observation of slow magnetic relaxation in triple-stranded lanthanide helicates Terbium(III) perchlorate is substituted for dysprosium(III) perchlorate hexahydrate. By reacting 3-formylchromone and hydrated terbium (III) perchlorate in isopropanol, 3-hydroxymethylchromone [icm], bis(3-chromonyl)methanol [dcm] and the novel complex Tb(imc)3(ClO4)3.5H2O are obtained.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Terbium(III) perchlorate |
| Colore | Colorless |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 10 g |
| Formula lineare | Tb(ClO4)3·6H2O |
| Numero UN | UN3211 |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in water. |
| Peso formulazione | 565.37 (457.28 Anhydrous) |
| Grado | Reagent |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 50% w/w aq. soln. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Terbium(III) perchlorate, 50% w/w aqeous solution
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido comburente Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
- MIXTURE LIST-Contiene: Terbium(3+) perchlorate