Learn More
Terbium(III) sulfate octahydrate, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11420820
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
Codice prodotto. 11420820
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044479.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13842-67-6
Formula molecolare Tb2(SO4)3·8H2O
Numero MDL MFCD00149872
Specifica
Materiale o nome chimico Terbium (III) sulfate octahydrate
Punto di fusione 360°C (in -8H2O)
Forma fisica Crystalline
Quantità 2 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Peso formulazione 750.19 (606.05 Anhydrous)
Percent Purity 99.995%