Learn More
Terbium(III) sulfate octahydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-7049524
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
Codice prodotto. 11332548
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014596.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13842-67-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13842-67-6
Numero MDL MFCD00149872
Specifica
Materiale o nome chimico Terbium(III) sulfate octahydrate
Punto di fusione 360°C (in -8H2O)
Forma fisica Crystalline
Quantità 2 g
Note percentuale saggio (REO)
Peso formulazione 750.19 (606.05 Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Grado Reacton