Learn More
Terbium ingot, 99.9% (REO), Ta <0.4%
Codice prodotto. p-4782177
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. 11306527
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000320.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-27-9 | Tb | 158.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-27-9
Formula molecolare Tb
Molecular Weight (g/mol) 158.93
Numero MDL MFCD00011256
InChI Key GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23958
ChEBI CHEBI:33376
IUPAC Name terbium
SMILES [Tb]
Specifica
Materiale o nome chimico Terbium
Nota nome Rare Earth Oxides Content, Ta <0.2%
Colore Silver to Gray
Forma fisica Ingot
Quantità 2 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (REO)
Aspetto Silver Gray ingot