Learn More
Terbium pieces, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-4824980
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11326527
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000324.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-27-9 | Tb | 158.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-27-9
Formula molecolare Tb
Molecular Weight (g/mol) 158.93
Numero MDL MFCD00011256
InChI Key GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23958
ChEBI CHEBI:33376
IUPAC Name terbium
SMILES [Tb]
Specifications
Materiale o nome chimico Terbium
Colore Silver to Gray
Forma fisica Pieces
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (REO)
Odore Odorless
Aspetto Silver Gray pieces
compliance-icons
Product Identifier
  • Terbio
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Hazard Statement
  • H228-Solido infiammabile.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
Precautionary Statement
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P335+P334-Rimuovere le particelle depositate sulla pelle Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .