Learn More
Terephthalaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11469130
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11469130
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14930.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 623-27-8 | C8H6O2 | 134.134 g/mol
Terephthalaldehyde is used as an intermediate for the preparation of dyes and fluorescent whitening agents. It is used in the synthesis of polyimines by reacting with aliphatic diamines. It is used as a precursor for the preparation of paramagnetic microporous polymeric organic frameworks (POFs) through copolymerization with pyrrole, indole, and carbazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Terephthalaldehyde is used as an intermediate for the preparation of dyes and fluorescent whitening agents. It is used in the synthesis of polyimines by reacting with aliphatic diamines. It is used as a precursor for the preparation of paramagnetic microporous polymeric organic frameworks (POFs) through copolymerization with pyrrole, indole, and carbazole.
Solubility
Soluble in hot water, alcohol and ether.
Notes
Air sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents and strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 623-27-8
Formula molecolare C8H6O2
Molecular Weight (g/mol) 134.134
Numero MDL MFCD00006949
InChI Key KUCOHFSKRZZVRO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-benzenedicarboxaldehyde, p-phthalaldehyde, terephthaldehyde, terephthaldialdehyde, terephthaladehyde, terephthaldicarboxaldehyde, terephthalic aldehyde, 1,4-phthalaldehyde, p-formylbenzaldehyde, terephtaldehyde
PubChem CID 12173
IUPAC Name terephthalaldehyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Terephthalaldehyde
Punto di fusione 114°C to 117°C
Densità 1.06
Punti di ebollizione 245°C
Punto d'infiammabilità 76°C (168°F)
Quantità 100 g
Beilstein 385863
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in hot water,alcohol and ether.
Peso formulazione 134.14
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Terephthalaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,4-Benzenedicarboxaldehyde