Learn More
Terephthaldehyde monodiethylacetal, 97%, stabilized
Codice prodotto. 10159562 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10159562
Marca: Thermo Scientific Acros 294630250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 81172-89-6 | C12H16O3 | 208.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81172-89-6
Formula molecolare C12H16O3
Molecular Weight (g/mol) 208.26
Numero MDL MFCD00010217
InChI Key HTMXMFARWHNJDW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-diethoxymethyl benzaldehyde, terephthalaldehyde mono diethyl acetal, benzaldehyde, 4-diethoxymethyl, terephthaldehyde mono diethyl acetal, terephthalaldehyde mono-diethyl acetal, pubchem22621, acmc-209tbs, 4-diethoxymethyl-benzaldehyde, 4-diethoxymethy benzaldehyde, 4-diethyoxymethyl benzaldehyde
PubChem CID 595993
IUPAC Name 4-(diethoxymethyl)benzaldehyde
SMILES CCOC(OCC)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Terephthaldehyde monodiethylacetal
Nota nome 97%
Colore Brown to White
Densità 1.0400g/mL
Punti di ebollizione 89°C to 93°C (7.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CHOC6H4CH(OC2H5)2
Indice di rifrazione 1.5050 to 1.5075
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.04
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,chlorinated solvents and,toluene
Stabilizzatore 0.1 % triethylamine
Peso formulazione 208.26
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Terephthaldehyde monodiethylacetal, stabilized
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.