Learn More
3M™ Nomad™ Terra Heavy Traffic Entrance Matting 8100
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
152 x 91.4 cm
610 x 91.4 cm
910 x 91.4 cm
180 x 122 cm
610 x 122 cm
910 x 122 cm
Colore:
Black
Brown
Gray
Green
Red
Silver
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Pezzo
Descrizione
- Unbacked scraper matting designed for high traffic applications
- High quality vinyl offers excellent crush resistance
- Unbacked, open construction of the mat allows water to drain and soil to pass through, out of sight
- Easily vacuum out trapped dirt
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 152 x 91.4 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Heavy traffic areas |
| Modello | Nomad™ Terra Dirt Control Mats |
| Spessore (sistema metrico) | 17 mm |
| Colore | Gray |
| Lunghezza (sistema metrico) | 152 cm |
| Materiale | Elastic Vinyl |
| Larghezza (sistema metrico) | 91.4 cm |