Learn More
Fisher BioReagents™ Terrific Broth (Powder/Molecular Genetics)
Codice prodotto. 10041363
Click to view available options
Quantità:
10,000 g
100 g
2000 g
500 g
Tipo di imballaggio:
Poly Bottle
Poly Pail
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2kg
500g
Codice prodotto. 10041363
Marca: Fisher BioReagents™ BP2468500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Enriched medium used with glycerol in cultivating recombinant strains of Escherichia coli.
Formulation Usage: 50.8g/L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 4°C
Forma Powder
Grado Genetica molecolare
Tipo di media Terrific Broth
Product Type Microbiology Media
Da utilizzare con (applicazione) Cultivation of recombinant strains of Escherichia coli
Tipo di imballaggio Poly Bottle
Quantità 500 g