Learn More
Thermo Scientific™ Terry Tool Tubing Cutters
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Produce clean, 90° cuts of 1/16 in. and 1/8 in. stainless-steel tubing used in your HPLC system with Thermo Scientific™ Terry Tool Tubing Cutters.
Specifica
Specifica
| Tipo | Tubing Cutter |
| Descrizione | Cuts 0.125 stainless steel tubing |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 1/8 in. Stainless Steel Tubing |