Learn More
tert-Amylamine, 98%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10082130 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 10082130
Marca: Thermo Scientific Acros 175611000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Amylamine
Nota nome 98%
CAS 594-39-8
Colore Brown to Yellow
Densità 0.7460g/mL
Punti di ebollizione 77.0°C
Punto d'infiammabilità −1°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C5H13N
Formula lineare C2H5C(CH3)2NH2
Indice di rifrazione 1.3986 to 1.4006
Numero MDL MFCD00008056
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.746
Sinonimo tert-amylamine, tert-pentylamine, 2-butanamine, 2-methyl, t-amylamine, 1,1-dimethylpropylamine, 2-methyl-2-butylamine, 2-amino-2-methylbutane, 2-methyl-butan-2-amine, 1,1-dimethyl-1-propylamine, t-pentylamine
InChI Key GELMWIVBBPAMIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(C)(C)N
IUPAC Name 2-methylbutan-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 87.166
PubChem CID 68986
ChEBI CHEBI:84236
Peso formulazione 87.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid