Learn More
Tert-Butanol, puriss. p.a. ACS Reagent, ≥99.7% (GC), Solstice
Descrizione
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
- Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
- adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
- Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
- Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tert-Butanol |
| Punto di fusione | 25°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.775g/mL at 25°C |
| Quantità | 2.5 L |
| Limite di esplosione | 0.08 |
| Punto d'infiammabilità | 11°C (51.8°F) |
| Punto di combustione | 896°F |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Forma fisica | Liquido |
| Vedi altri risultati |