Learn More
tert-Butyl 2-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3586895
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10215374
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO08181DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 934570-60-2
Formula molecolare C8H10ClNO2S
Molecular Weight (g/mol) 219.683
Numero MDL MFCD09879991
InChI Key SQZXVWDARSIXTM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl 2-chlorothiazole-5-carboxylate, t-butyl-2-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylate
PubChem CID 24229786
IUPAC Name tert-butyl 2-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C1=CN=C(S1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl 2-chloro-1, 3-thiazole-5-carboxylate
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 219.69
Percent Purity 95%