Learn More
tert-Butyl (3-oxocyclobutyl)carbamate, 95%
Codice prodotto. 11995571 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11995571
Marca: Thermo Scientific Acros 446590010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 154748-49-9 | C9H15NO3 | 185.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 154748-49-9
Formula molecolare C9H15NO3
Molecular Weight (g/mol) 185.22
InChI Key FNHPTFKSPUTESA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl 3-oxocyclobutylcarbamate, tert-butyl 3-oxocyclobutyl carbamate, tert-butyl n-3-oxocyclobutyl carbamate, 3-oxo-cyclobutyl-carbamic acid tert-butyl ester, 3-boc-amino cyclobutanone, 2-methyl-2-propanyl 3-oxocyclobutyl carbamate, 3-tert-butyloxycarbonylamino cyclobutan-1-one, 3-oxocyclobutylcarbamic acid, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid, 3-oxocyclobutyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid, n-3-oxocyclobutyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 23374584
IUPAC Name tert-butyl N-(3-oxocyclobutyl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CC(=O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl (3-oxocyclobutyl)carbamate
Punto di fusione 122°C to 124°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 185.22
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl (3-oxocyclobutyl)carbamate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.