Learn More
tert-Butyl acrylate, 99%, stabilized
Codice prodotto. 10631663 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100mL
1L
5L
Codice prodotto. 10631663
Marca: Thermo Scientific Acros 371131000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1663-39-4 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1663-39-4, 150-76-5
Formula molecolare C7H12O2
Molecular Weight (g/mol) 128.17
Numero MDL MFCD00008809
InChI Key ISXSCDLOGDJUNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl acrylate, t-butyl acrylate, tert-butyl propenoate, 2-propenoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, acrylic acid tert-butyl ester, tert-butylacrylate, acrylic acid, tert-butyl ester, unii-92m2cd1o3g, ccris 7035, 2-propenoic acid tert-butyl ester
PubChem CID 15458
IUPAC Name tert-butyl prop-2-enoate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl acrylate
Nota nome 99%
Punto di fusione -69.0°C
Densità 0.8830g/mL
Punti di ebollizione 121.0°C
Punto d'infiammabilità 11°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=CHCO2C(CH3)3
Indice di rifrazione 1.4100 to 1.4120
Quantità 100 mL
Beilstein 02, IV, 1465
Gravità specifica 0.883
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2g/L
Stabilizzatore 10 to 20ppm MEHQ
Viscosità 0.9 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 128.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl acrylate, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.