Learn More
tert-Butyl carbamate, 98%
Codice prodotto. p-4510496 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10454643 1 g Glass Bottle 1g
10568323 5 g Glass Bottle 5g
11905471 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10454643 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 173450010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4248-19-5 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4248-19-5
Formula molecolare C5H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 117.15
InChI Key LFKDJXLFVYVEFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo t-butyl carbamate, carbamic acid tert-butyl ester, boc amine, boc-amide, carbamic acid, 1,1-dimethylethyl ester, boc-nh2, tert-butylcarbamat, n-boc amine, boc-amine, tert butyl carbamate
PubChem CID 77922
IUPAC Name tert-butyl carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl carbamate
Punto di fusione 105.0°C to 109.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare H2NCO2C(CH3)3
Beilstein 03,II,26
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Quantità 1 g
Peso formulazione 117.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Needles