Learn More
tert-Butyl chloroacetate, 98%
Codice prodotto. 11432518
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11432518
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15833.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 107-59-5 | C6H11ClO2 | 150.602 g/mol
tert-Butyl chloroacetate is used in the synthesis of imidazol-1-yl-acetic acid hydrochloride, cis-disubstituted aziridine ester via aza-Darzens reaction and 1,10-diaza-18-crown-6 based sensors bearing a coumarin fluorophore.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
tert-Butyl chloroacetate is used in the synthesis of imidazol-1-yl-acetic acid hydrochloride, cis-disubstituted aziridine ester via aza-Darzens reaction and 1,10-diaza-18-crown-6 based sensors bearing a coumarin fluorophore.
Solubility
Decomposes in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Moisture sensitive. Incompatible with strong bases and strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-59-5
Formula molecolare C6H11ClO2
Molecular Weight (g/mol) 150.602
Numero MDL MFCD00000930
InChI Key KUYMVWXKHQSIAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl chloroacetate, chloroacetic acid tert-butyl ester, acetic acid, chloro-, 1,1-dimethylethyl ester, t-butyl chloroacetate, tert-butylchloroacetate, acetic acid, chloro-, tert-butyl ester, chloroacetic acid t-butyl ester, acetic acid, 2-chloro-, 1,1-dimethylethyl ester, t-butylchloroacetate, t-butyl-chloroacetate
PubChem CID 66052
IUPAC Name tert-butyl 2-chloroacetate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl chloroacetate
Densità 1.053
Punti di ebollizione 155°C
Punto d'infiammabilità 46°C (115°F)
Odore Ester-like
Formula lineare ClCH2CO2C(CH3)3
Indice di rifrazione 1.423
Quantità 25 g
Numero UN UN2929
Beilstein 1753006
Indice di Merck 14,1563
Informazioni di solubilità Decomposes in water.
Peso formulazione 150.61
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .