Learn More
tert-Butyl isocyanate, 97%
Codice prodotto. 10173434 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10173434
Marca: Thermo Scientific Acros 162960250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1609-86-5 | C5H9NO | 99.133 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1609-86-5
Numero MDL MFCD00002035
InChI Key MGOLNIXAPIAKFM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl isocyanate, tert-butylisocyanate, propane, 2-isocyanato-2-methyl, t-butyl isocyanate, t-butylisocyanate, unii-2rhq1bs36d, 2-isocyanato-2-methyl-propane, isocyanic acid, tert-butyl ester, 2rhq1bs36d, 1,1-dimethylethyl isocyanate
PubChem CID 62412
IUPAC Name 2-isocyanato-2-methylpropane
SMILES CC(C)(C)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl isocyanate
Colore Colorless
Densità 0.8440g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C5H9NO
Formula lineare (CH3)3CNCO
Indice di rifrazione 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589nm)
Quantità 25 g
Molecular Weight (g/mol) 99.133
Peso formulazione 99.13
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl isocyanate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.