Learn More
Tert-Butyl Methyl Ether, ≥99%, Honeywell™ Riedel-de-Haën™ CHROMASOLV™
Codice prodotto. 15681740
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 15681740
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 202571L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CHROMASOLV™, for pesticide residue analysis,≥99.0%
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tert-Butyl Methyl Ether
CAS 1634-04-4
Densità 0.74g/mL at 25°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 0.151
Punto d'infiammabilità −33°C (−27.4°F)
Punto di combustione 705°F
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C5H12O
Formula lineare (CH3)3COCH3
Numero MDL MFCD00008812
Numero UN UN2398
Beilstein 1730942
Sinonimo tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
InChI Key BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC
IUPAC Name 2-metossi-2-metilpropano
Molecular Weight (g/mol) 88.15
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
Peso formulazione 88.15g/mol
Percent Purity ≥99.0%
Grado CHROMASOLV