Learn More
tert-Butyl methyl ether, ACS Reagent, ≥99%, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15675550
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
25 L
4 x 2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
2L
500mL
pezzi 4
Codice prodotto. 15675550
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 443808500ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥99.0%
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1634-04-4
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Numero MDL MFCD00008812
InChI Key BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC Name 2-metossi-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)OC
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl methyl ether
Punto di fusione -109°C
Densità 0.74g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 55.3°C
Quantità 500 mL
Limite di esplosione 0.151
Punto d'infiammabilità −33°C (−27.4°F)
Punto di combustione 705°F
Odore Aromatic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Formula lineare (CH3)3COCH3
Numero UN UN2398
Beilstein 1730942
Informazioni di solubilità In water, 42g/L at 20°C
Peso formulazione 88.15g/mol
Percent Purity ≥99%