Learn More
tert-Butyl peroxyacetate, 50% solution in aromatic free mineral spirit
Codice prodotto. 10758922 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
Codice prodotto. 10758922
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 107-71-1 | C6H12O3 | 132.159 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Radical initiators
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl peroxyacetate
Colore Undesignated
Nota nome 50% Solution In Aromatic Free Mineral Spirit
CAS 107-71-1, 64742-48-9
Formula molecolare C6H12O3
Numero MDL MFCD00048240
Sinonimo tert-butyl peroxyacetate, t-butyl peracetate, tert-butyl peracetate, lupersol 70, t-butyl peroxyacetate, ethaneperoxoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, trigonox f-c50, unii-fj3f3s50cs, peroxyacetic acid, tert-butyl ester, fj3f3s50cs
InChI Key SWAXTRYEYUTSAP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)OOC(C)(C)C
IUPAC Name tert-butyl ethaneperoxoate
Molecular Weight (g/mol) 132.159
PubChem CID 61019
Peso formulazione 132.16
Percent Purity 49 to 51%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 250 mL
Forma fisica Soluzione
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl peroxyacetate, 50% solution in aromatic free mineral spirit
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Perossido organico Tipo C e D
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H242-Rischio d'incendio per riscaldamento.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.