Learn More
tert-Butylacetyl chloride, 99%
Codice prodotto. 10094093 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
250mL
50mL
Codice prodotto. 10094093
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7065-46-5 | C6H11ClO | 134.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7065-46-5
Formula molecolare C6H11ClO
Molecular Weight (g/mol) 134.61
Numero MDL MFCD00000737
InChI Key BUTKIHRNYUEGKB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3-dimethylbutyryl chloride, tert-butylacetyl chloride, t-butylacetyl chloride, butanoyl chloride, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl butyryl chloride, tert-butyl acetyl chloride, neohexanoyl chloride, t-butylacetylchloride, tertbutylacetylchloride, pubchem2093
PubChem CID 81514
IUPAC Name 3,3-dimethylbutanoyl chloride
SMILES CC(C)(C)CC(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butylacetyl chloride
Nota nome 99%
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 127.0°C to 129.0°C
Punto d'infiammabilità 21°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3CCH2COCl
Indice di rifrazione 1.4210 to 1.4230
Quantità 10 mL
Gravità specifica 0.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ethanol
Peso formulazione 134.61
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid