Learn More
tert-Butylamine, 98%
Descrizione
tert-butylamine is used as a precursor for the preparation of rubber accelerators, pharmaceuticals and dyes. It is employed in synthesis of N-tert-butyl-acetamide, isoquinolines, pyridines, decumbenine, sulfontes, sulfonamides and methyl beta-ketophosphonate. It is also used in the study the effect of amines in influencing atmospheric sulfuric acid - water nucleation, hydroamination of terminal alkynes and measuring the surface acidity of solid catalyst. It acts as an indicator molecule in the study of NMR -based pH determination method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
tert-butylamine is used as a precursor for the preparation of rubber accelerators, pharmaceuticals and dyes. It is employed in synthesis of N-tert-butyl-acetamide, isoquinolines, pyridines, decumbenine, sulfontes, sulfonamides and methyl beta-ketophosphonate. It is also used in the study the effect of amines in influencing atmospheric sulfuric acid - water nucleation, hydroamination of terminal alkynes and measuring the surface acidity of solid catalyst. It acts as an indicator molecule in the study of NMR -based pH determination method.
Solubility
Miscible with water, alcohol, ether, chloroform and organic solvents.
Notes
Air sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents, strong acids and acid anhydrides.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | tert-Butylamine |
| Punto di fusione | -67°C |
| Densità | 0.696 |
| Punti di ebollizione | 44°C to 46°C |
| Punto d'infiammabilità | −38°C (−36°F) |
| Odore | Amine-like |
| Indice di rifrazione | 1.378 |
| Quantità | 500 mL |
| Numero UN | UN2733 |
| Beilstein | 605267 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- tert-Butylamine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: tert-Butylamine