Learn More
tert-Butylmagnesium chloride, 1.7M solution in THF, AcroSeal™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | tert-Butylmagnesium chloride |
| Colore | Brown |
| Nota nome | 1.7M solution in THF |
| Formula lineare | (CH3)3CMgCl |
| Fieser | 04,63; 12,171 |
| Densità | 0.9310g/mL |
| IUPAC Name | magnesium;2-methylpropane;chloride |
| Peso formulazione | 116.87 |
| Percent Purity | 19 to 21% (as BUMC) |
| Imballaggio | Flacone in vetro AcroSeal™ |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- tert-Butylmagnesium chloride, 1.7M solution in THF
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: tert-Butylmagnesiumchloride, Tetrahydrofuran