Learn More
tert-Butylmagnesium chloride, 1.7M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. p-3779929 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10185710
Marca: Thermo Scientific Acros 331671000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 677-22-5 | C4H9ClMg | 116.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 677-22-5, 109-99-9
Formula molecolare C4H9ClMg
Molecular Weight (g/mol) 116.87
Numero MDL MFCD00000465
InChI Key ZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tert-butylmagnesium chloride, tert-butylmagnesiumchloride, t-butylmagnesium chloride, t-butyl magnesium chloride, tert-butyl chloro magnesium, magnesium, chloro 1,1-dimethylethyl, tert-butylmagnesium chloride solution, 1.0 m in thf, tbumgcl, tert-bumgcl, t-bumgcl
PubChem CID 2724198
SMILES CC(C)(C)[Mg]Cl
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butylmagnesium chloride
Colore Brown
Nota nome 1.7M solution in THF
Formula lineare (CH3)3CMgCl
Fieser 04,63; 12,171
Densità 0.9310g/mL
IUPAC Name tert-butyl(chloro)magnesium
Peso formulazione 116.87
Percent Purity 19 to 21% (as BUMC)
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Gravità specifica 0.931
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità −17°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butylmagnesium chloride, 1.7M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tetrahydrofuran, tert-Butylmagnesium chloride