Learn More
tert-Pentylamine, 98%
Codice prodotto. p-7027687
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11470498
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24639.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 594-39-8 | C5H13N | 87.166 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 594-39-8
Formula molecolare C5H13N
Molecular Weight (g/mol) 87.166
Numero MDL MFCD00008056
InChI Key GELMWIVBBPAMIO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-amylamine, tert-pentylamine, 2-butanamine, 2-methyl, t-amylamine, 1,1-dimethylpropylamine, 2-methyl-2-butylamine, 2-amino-2-methylbutane, 2-methyl-butan-2-amine, 1,1-dimethyl-1-propylamine, t-pentylamine
PubChem CID 68986
ChEBI CHEBI:84236
IUPAC Name 2-methylbutan-2-amine
SMILES CCC(C)(C)N
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Pentylamine
Densità 0.746
Punti di ebollizione 76°C to 78°C
Punto d'infiammabilità −1°C (30°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.3995
Quantità 25 g
Numero UN UN1106
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 87.17
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Pentylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: tert-Amylamine