Learn More
Bunzl Healthcare™ Siringa Luer-Slip eccentrico Terumo™
In polipropilene per garantire la massima resistenza termica e chimica. Le siringhe con attacco Luer-Slip eccentrico Bunzl™ Terumo™ hanno un design smussato esclusivo che facilita la penetrazione e riduce al minimo il disagio.
32.80€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 7886 (DIS 7886) |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | Per ricerca, per gas o liquidi |
Product Type | Siringa eccentrica Luer Slip |
Monouso | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11507302
|
Bunzl Healthcare™
8SS20ES1 |
20 mL | 1 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Cilindro e stantuffo in polipropilene trasparente; anello a doppio sigillo
- L'arresto dello stantuffo integrato impedisce fuoriuscite accidentali
- Sterile, senza lattice
- Tacche di graduazione precise e in grassetto
- Conforme alle direttive ISO 7886 (DIS 7886)
- In confezione singola a strappo antimanomissione
- Fornita senza aghi
- Idonea per gas o liquidi
- Attacco Luer-Lock eccentrico
Utilizzabili solo per la ricerca, a meno di indicazione diversa.
Specifica
ISO 7886 (DIS 7886) | |
Per ricerca, per gas o liquidi | |
Sì | |
Sì |
Polypropylene | |
Siringa eccentrica Luer Slip | |
Luer Slip eccentrico | |
Sì |