Learn More
Terumo™ Aghi ipodermici
Click to view available options
Calibro dell'ago:
20 G
22 G
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
1 in.
1.5 in.
Stile del punto dell'ago:
Ultra-thin Wall
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Double bevel design
- Precision manufactured ultrathin wall
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | 22 G |
| Senza lattice | Yes |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 1.5 in. |
| Product Type | Double Bevel Design |
| Stile del punto dell'ago | Ultra-thin Wall |