Learn More
Terumo™ Aghi ipodermici
Codice prodotto. 11769012
Click to view available options
Calibro dell'ago:
20 G
22 G
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
1 in.
1.5 in.
Stile del punto dell'ago:
Ultra-thin Wall
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11769012
Marca: Terumo™ 2NN2025R
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provides ultra sharp needles, which translate into greater comfort for the patient.
  • Double bevel design
  • Precision manufactured ultrathin wall
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibro dell'ago 20 G
Senza lattice Yes
Lunghezza (sistema imperiale) ago 1 in.
Product Type Double Bevel Design
Stile del punto dell'ago Ultra-thin Wall