Learn More
Terumo™ Catetere corto e dritto Terumo™
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22 G
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Preview chamber in clear sure-grip hub gives immediate indication of proper placement
- Flexible thin wall catheter with large inner diameter assures good blood flow
- Easy-to-handle, tamper-evident packaging
- Packed 50 per box, 4 boxes per case (200)
Specifica
Specifica
| Materiale | ETFE |
| Colore | Blue |
| Calibro dell'ago | 22 G |
| Lunghezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Product Type | Catetere |
| Quantità | Confezione da 50 |
| Imballaggio | 50 per box, 4 boxes per case (200) |