Learn More
Thermo Scientific Chemicals TES, 99%, for biochemistry
Codice prodotto. 10147753 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10147753 100 g Glass bottle 100g
10358200 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10147753 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 207511000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7365-44-8 | C6H15NO6S | 229.247 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7365-44-8
Formula molecolare C6H15NO6S
Molecular Weight (g/mol) 229.247
Numero MDL MFCD00007532
InChI Key JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-[Tris(hydroxymethyl)methylamino]-1-ethanesulfonic acid
PubChem CID 81831
ChEBI CHEBI:44356
IUPAC Name 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]ethanesulfonic acid
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Specifica
Absorbance (0.1M aq. soln.), (0.1M aq. soln.) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Materiale o nome chimico TES
Condizioni di assorbanza (0.1M aq. soln.)
Nota nome For biochemistry
Punto di fusione 223.0°C to 225.0°C
Colore White
pH 4 to 8 (0.1M soln. at 20°C)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 1% max.
Formula lineare (HOCH2)3CNHCH2CH2SO3H
Imballaggio Glass bottle
Indice di Merck 15, 9319
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 229.25
Percent Purity 99%
Grado Biochemical