Learn More
TES (White Crystals), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10387023
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10387023 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10387023 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP309100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This biological buffer has a usable pH range of 6.8 to 8.2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico TES
CAS 7365-44-8
Punto di fusione 223°C
Colore White
Informazioni di decomposizione >220°C
pH 4.0 to 4.8
Forma fisica Powder or Solid
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio ≥98 %
Identificazione Pass Test
Formula molecolare C6H15NO6S
Imballaggio Glass Bottle
Indice di Merck 15, 9319
Pressione del vapore Negligible
Sinonimo N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulfonic Acid
InChI Key JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NC(CO)(CO)CO
IUPAC Name 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]ethanesulfonic acid
Molecular Weight (g/mol) 229.247
PubChem CID 81831
ChEBI CHEBI:44356
Peso formulazione 229.25
Percent Purity ≥98%