Learn More
Hanna Instruments™ Reagenti per test
Click to view available options
Range:
0 to .35 mg/L
0 to 1 mg/L
0 to 15 mg/L
0 to 2.5 mg/L
0 to 5 mg/L
Dimensione della confezione:
100g
pezzi 100
Descrizione
- Reagents for the colorimetric determination of nitrite
- There are enough reagents for 100 tests to be used with a compatible benchtop or portable photometer
- Pre-made reagents for ease of use
- Prepared with high purity chemicals
- Marked with expiration date and lot number for traceability
- High quality reagents that are pre-measured, allowing for users to achieve fast and accurate colorimetric measurements
Specifica
Specifica
| Quantità | 100 Pack |
| Range | 0 to 2.5 mg/L |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- PHOSPHATE LOW RANGE REAGENT
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
- EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: potassium disulphate, potassium antimonyl tartrate