Learn More
Hanna Instruments™ Reagenti per test
Codice prodotto. 11867843
Click to view available options
Range:
0 to .35 mg/L
0 to 1 mg/L
0 to 15 mg/L
0 to 2.5 mg/L
0 to 5 mg/L
Dimensione della confezione:
100g
pezzi 100
Codice prodotto. 11867843
Marca: Hanna Instruments™ HI9370701
Prepared with high purity chemicals, these high quality reagents are pre-measured, allowing for users to achieve fast and accurate colorimetric measurements.
  • Reagents for the colorimetric determination of nitrite
  • There are enough reagents for 100 tests to be used with a compatible benchtop or portable photometer
  • Pre-made reagents for ease of use
  • Prepared with high purity chemicals
  • Marked with expiration date and lot number for traceability
  • High quality reagents that are pre-measured, allowing for users to achieve fast and accurate colorimetric measurements
Specifica
Quantità 100 Pack
Range 0 to .35 mg/L
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: potassium disulphate, chromotropic aciddisodium salt dihydrate, trans-diamino-1,2-cyclohexane-N,N,N