Learn More
IKA™ Test Tube Attachment for IKA Platform Shaker
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Capacità:
Tubes
Descrizione
Attachment with customized array for holding reagent glasses on a platform shaker.
- Requires VG 3.3 universal attachment
- Facilitates multi-tube vortexing
Specifica
Specifica
| Product Type | Test Tube Adapter Attachment |
| Descrizione | Test tube adapter attachment |
| Modello | Model MS 1.34 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Universal attachment, shaker |