Learn More
IKA™ Test Tube Attachment for IKA Platform Shaker
Codice prodotto. p-7159139 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Capacità:
Tubes
Codice prodotto. 10490243
Marca: IKA™ L001830
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Attachment with customized array for holding reagent glasses on a platform shaker.
  • Requires VG 3.3 universal attachment
  • Facilitates multi-tube vortexing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Test Tube Adapter Attachment
Descrizione Test tube adapter attachment
Modello Model MS 1.34
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal attachment, shaker